Etyyliasetaatti ≥99.7%, CHROMASOLV™ HPLC-analytiikkaan, Riedel-de Haën™

Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara

34858-7L 34858-18L 34858-1L 34858-2.5L 34858-4X2.5L 34858-6X1L 34858-200L 34858-30L-RC 34858-45L
34858-7LEA 549 EUR
34858-7L 34858-18L 34858-1L 34858-2.5L 34858-4X2.5L 34858-6X1L 34858-200L 34858-30L-RC HONC34858-45L
Etyyliasetaatti ≥99.7%, CHROMASOLV™ HPLC-analytiikkaan, Riedel-de Haën™
Etyyliasetaatti

  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency

Kaava: CH₃COOC₂H₅
Kiehumispiste: 77 °C (1,013 hPa)
Sulamispiste: –84 °C
Tiheys: 0,901 g/cm³
Leimahduspiste: 11,5 %(V)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009171
CAS-numero: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Assay (GC) Min. 99.7 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.005 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.01
Absorbance at 270 nm Max. 0.10
Absorbance at 260 nm Max. 0.30
Absorbance at 255 nm Max. 0.70
Refractive Index n20/D 1.3720 (lit.)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR