D-Glukono-1,5-laktoni, Millipore®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
347425-500
347425-500EA 0 EUR
347425-500
D-Glukono-1,5-laktoni, Millipore®
D-Glukono-1,5-laktoni
Kaava: C₆H₁₀O₆
Kiehumispiste: 385 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 153 °C
Tiheys: 1,61 g/cm³ (–5 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006647
CAS-numero: 90-80-2
EINECS: 202-016-5
Merck Index: 13,04470