Ammoniakkiliuos 28,0 - 30,0% ACS
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
33285.30 33285.A1 33285.D9
33285.30EA 80.9 EUR
33285.30 33285.A1 33285.D9
Ammoniakkiliuos 28,0 - 30,0% ACS
Ammoniakkiliuos
CAS No.: 1336-21-6 Molecular Formula: NH4OH Formula Weight: 35.05 Physical Form: Liquid Density: 0.90 Appearance: Colourless Odour: Ammonia-like pH: 12 Merck Reference: 14,494 UN No.: 2672 MDL No.: MFCD00066650
Kaava: NH₃
Kiehumispiste: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –60…–57,5 °C
Tiheys: 0,90
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00066650
CAS-numero: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Merck Index: 14,494