Diammoniumvetysitraatti ≥99%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
33221.22 33221.36 33221.A3
33221.22EA 89.2 EUR
33221.22 33221.36 33221.A3
Diammoniumvetysitraatti ≥99%
Diammoniumvetysitraatti
Purity: 99+% CAS No.: 3012-65-5 Molecular Formula: C6H14N2O7 Formula Weight: 226.19 Physical Form: Granular Density: 1.48 Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,512 MDL No.: MFCD00013068
Kaava: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Tiheys: 1,48
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013068
CAS-numero: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 14,512