Alumiinioksidi cement ≥95% (SiO₂ ∼ 5%)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
33201.A1
33201.A1EA 250 EUR
33201.A1
Alumiinioksidi cement ≥95% (SiO₂ ∼ 5%)
Alumiinioksidi
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Physical Form: Agglomerates 150 micron Odour: Odourless MDL No.: MFCD00211795
Kaava: Al₂O₃
Kiehumispiste: 2980 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2045 °C
Tiheys: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003424
CAS-numero: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355