Näytteenottimet, nesteille, LiquiSampler
Toimittaja: BURKLE
5330-2100 5330-2200 5330-1100 5330-1200 5330-1060 5330-2060
331-2150EA 741 EUR
331-2150 331-2151 331-2152 331-2153 331-0036 331-0037
Näytteenottimet, nesteille, LiquiSampler
Näytteenottimet Nestenäytteet
Valmistettu erittäin puhtaasta ja kemiallisesti inertistä PTFE/FEP: stä tai PP: stä saastuttamattomasta näytteenotosta. Sopii kaikkiin säiliöihin ja tynnyreihin, joiden aukot ovat vähintään 32 mm.
  • Taking apart and cleaning is extremely simple
  • One hand push button operation
  • Easy to clean − Surfaces are free of pores and crevices, preventing accumulation of dirt
  • Colour coded push buttons in red, blue, green, yellow, white and black
  • Round screw threads proven in foodstuffs hygiene
Suitable for point sampling, cross-sectional sampling, bottom samplingMore Product Information