Gallium tribromide, vedetön
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
32107.09
32107.09EA 885 EUR
32107.09
Gallium tribromide, vedetön
Gallium tribromide
CAS No.: 13450-88-9 Molecular Formula: GaBr3 Formula Weight: 309.45 Physical Form: Crystalline Density: 3.69 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 122° Boiling Point: 279° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016100
Kaava: Br₃Ga
Kiehumispiste: 279 °C
Sulamispiste: 122 °C
Tiheys: 3,69
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016100
CAS-numero: 13450-88-9
EINECS: 236-609-5
UN: 3260
ADR: 8,II