Kloorivetyliuos 0.2 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
31983.290EA 37 EUR
31983.290 31983.370
Kloorivetyliuos 0.2 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
Tiheys: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1996 - 0.2004 mol/l
NIST traceable Confirmed