Lantaani(III)kloridi-7 H2O ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™

Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara

31820-100G 31820-6X100G
31820-100GEA 126 EUR
31820-100G 31820-6X100G
Lantaani(III)kloridi-7 H2O ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Lantaani(III)kloridi-7 H2O
Kaava: LaCl₃·7H₂O
Kiehumispiste: ? 860 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 91 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149756
CAS-numero: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
UN: 3260
ADR: 8,III

Order Now

Testitulosten erittely

Assay Min. 99 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR