Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Fenhexamid
Toimittaja: Merck
31713-100MG
31713-100MGEA 115 EUR
31713-100MG
Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Fenhexamid
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Organic Standards
  • GHS signal: GHS09
Varoitus: P273 - P391 - P501
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8a1d7fcf67197886edc520dcc05f8ebec8ae44c&vid=af29749764d554202c294ff07fcaa457d59efc36&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Synonym(s) N-(2,3-Dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methylcyclohexanecarboxamide
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
CAS-nro 126833-17-8
MDL No. MFCD03095700
Kaava C₁₄H₁₇Cl₂NO₂
Molekyylipaino 302,20
Vaaraluokan kuvaus H411
Leimahduspiste Not applicable
Shipping conditions STD
Säilytysolosuhteet 2...30 °C