Fehlingin reagenssi (pakkaus sis. liuokset I ja II) for qualitative determination of reducing sugars
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
31701.296EA 253 EUR
31701.296
Fehlingin reagenssi (pakkaus sis. liuokset I ja II) for qualitative determination of reducing sugars
Fehlingin reagenssi (pakkaus sis. liuokset I ja II)
10 ml of solution corresponds to about 0,050 g of anhydrous glucose
Tiheys: 1,24 g/cm³ (20 °C)
UN: 3266
ADR: 8,I
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear blue liquid
Identification Passes test