4,4'-Bi-o-toluidiini, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: 4,4'-Bi-o-toluidine
M-Clarity™ quality level = MQ100
31659-100MG
31659-100MGEA 52.5 EUR
31659-100MG
4,4'-Bi-o-toluidiini, Supelco®
4,4'-Bi-o-toluidiini
Kaava: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
Kiehumispiste: ∼361 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 129…131 °C
Tiheys: ∼1,234 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014773
CAS-numero: 119-93-7
EINECS: 204-358-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09651
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0457cf462790971de38afebbc9824442631f2f05&vid=09a678c9b3bed9cbdee2a77e1ee14d5a8420f808&prid=web&clid=SAPDAM