Fosforihappo 150 ml/l, AVS TITRINORM for TOC
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
Synonyms: Phosphoric acid
310337.2500EA 116 EUR
310337.2500
Fosforihappo 150 ml/l, AVS TITRINORM for TOC
Fosforihappo
Kaava: H₃PO₄
Tiheys: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011340
CAS-numero: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III