Hopeanitraatti 0.04 mol/l (0.04 N) vesiliuos
Toimittaja: VWR Chemicals
302636.1000EA 93.6 EUR
302636.1000
Hopeanitraatti 0.04 mol/l (0.04 N) vesiliuos
Hopeanitraatti
Kaava: AgNO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003414
CAS-numero: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM