Rikkihappo 0.25 mol/l (0.5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution

Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus

30143.291EA 34.4 EUR
30143.291 30143.405
Rikkihappo 0.25 mol/l (0.5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kiehumispiste: 330
Sulamispiste: 10.38
Tiheys: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8 III

Order Now

Testitulosten erittely

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.2495 - 0.2505 mol/l
NIST traceable Confirmed


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR