Näytteenottimet, nesteille, UniSampler "Ex"
Toimittaja: BURKLE
5314-3000
300-1044EA 777 EUR
300-1044
Näytteenottimet, nesteille, UniSampler "Ex"
Näytteenottimet Nestenäytteet
Lasipullo ja letku on yhdistetty siten, että ne johtavat sähköä ja että ne on maadoitettu maadoituskaapelin kautta. Käyttö: Maadoita laite ja upota imuletku vaadittuun syvyyteen. Kiinnitä adapteri näytepulloon, ime alipaine manuaalisella pumpulla ja kerää näyte. Poista täytetty näytepullo, sulje se ja kiinnitä etiketti.
  • Specially developed for sampling flammable liquids of hazardous materials (e.g. gasoline)
  • PTB approval D- 333-009 618/00
Specially developped for sampling flammable liquids of hazardous materials such as gasoline.
Sertifikaatit: PTBMore Product Information