Lusikat, PharmaSpoon
Toimittaja: BURKLE
5324-0001
300-0075EA 1050 EUR
300-0075
Lusikat, PharmaSpoon
Lusikat
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu V4A (1,4404), käsin kiillotettu. Näytteenottoon jauhemaisista aineista, välituotteista ja lääketeollisuuden materiaaleista.
  • Mahdolliset jäämät näkyvät jopa jälkisektorissa (µg-sektorissa)
  • Soveltuvat myös steriiliin näytteenottoon
  • Ristikontaminaation estämiseksi valmistettu materiaaleista, joilla on erinomaiset pintaominaisuudet