Sinkkiasetaattidihydraatii ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi

Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus

29088.235EA 36.3 EUR
29088.235 29088.292
Sinkkiasetaattidihydraatii ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
Sinkkiasetaattidihydraatii
Kaava: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Sulamispiste: 237 °C
Tiheys: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00066961
CAS-numero: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256

Order Now

Testitulosten erittely

Assay Min. 99.0 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) Max. 0.25 %
Reducing substances (as HCOOH) Max. 0.015 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR