Silikageeli, Pore size: 60 Å, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
288624-1KG 288624-250G 288624-5KG
288624-1KGEA 225 EUR
288624-1KG 288624-250G 288624-5KG
Silikageeli, Pore size: 60 Å, Supelco®
Silikageeli
Kaava: SiO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011232
CAS-numero: 63231-67-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d49d3c6ff6a726715819e3052dc7f4eaf107acc&vid=fab2e215fa9fc64905b054772d96c32c3944b69c&prid=web&clid=SAPDAM