Eosiini B 1 g/l vesiliuos, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ500
2853-100ML
2853-100MLEA 103 EUR
2853-100ML
Eosiini B 1 g/l vesiliuos, Sigma-Aldrich®
Eosiini B
Kaava: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
MDL numero: MFCD00005041
CAS-numero: 548-24-3
EINECS: 208-943-1