Natriumvetysulfiitti 50% (w/v) in aqueous solution, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
28132.298EA 33.3 EUR
28132.298 28132.367
Natriumvetysulfiitti 50% (w/v) in aqueous solution, TECHNICAL
Natriumvetysulfiitti
Kaava: HNaO₃S
MDL numero: MFCD00167602
CAS-numero: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
UN: 2693
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (W/V) Min. 50 %
Ionised chlorine Max. 0.05 %