Natriumsulfiitti 95.0-100.5%, purified
Toimittaja: VWR Chemicals
28126.297EA 31.1 EUR
28126.297 28126.366 28126.460
Natriumsulfiitti 95.0-100.5%, purified
Natriumsulfiitti
Kaava: Na₂SO₃
Sulamispiste: > 500 °C
Tiheys: 2,63 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003503
CAS-numero: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (at filling) 95.0 - 100.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm