Natriumsulfaatti ≥99%, GPR RECTAPUR®

Toimittaja: VWR Chemicals

Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt

28111.296EA 62.3 EUR
28111.296 28111.365 28111.260
Natriumsulfaatti ≥99%, GPR RECTAPUR®
Natriumsulfaatti
Kaava: Na₂SO₄
MW: 142.04 g/mol
Kiehumispiste: 1429
Sulamispiste: 888
Tiheys: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003504
CAS-numero: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Sodium chloride Max. 0.25 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR