Hiekka Fontainebleau, TECHNICAL

Toimittaja: VWR Chemicals

27460.295EA 42.1 EUR
27460.295 27460.364 27460.460
Hiekka Fontainebleau, TECHNICAL
Hiekka Fontainebleau
Kaava: SiO₂
Kiehumispiste: 2230 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 7631-86-9
EINECS: 238-878-4

Order Now

Testitulosten erittely

Identification Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR