Kansi tasohioksella, 4 liitosta, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
243923406 243924608 243924702 243925107 243925707 243925801 243925904 243926009 243964603
273-0131EA 310 EUR
273-0131 201-0133 201-0134 201-0130 201-0135 201-0136 201-0137 201-0138 273-0132
Kansi tasohioksella, 4 liitosta, DURAN®
Kannet Reaction Vessel Lids
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Vakuumi käyttöön. Tasohios (DN). Keskimmäinen vakiohios NS 29/32 tai 45/40 suorassa. Maksimi käyttöpaine 250 °C:ssa on 1,0 bar.