Pyridiini ≥99%, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
27194.295EA 56.5 EUR
27194.295
Pyridiini ≥99%, TECHNICAL
Pyridiini
Kaava: C₅H₅N
Kiehumispiste: 115 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –44 °C
Tiheys: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 17 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011732
CAS-numero: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99 %