Tiputussuppilot, sylinterimalliset, ei paineentasausta
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
04154914 04155814 04157014 04152811 04152814 04153711 04153714 04152211
271-5114EA 126 EUR
271-5114 271-5115 271-5116 271-5102 271-5112 271-5103 271-5113 201-0896
Tiputussuppilot, sylinterimalliset, ei paineentasausta
Suppilot Tippasuppilot, NS-hios
DURAN®, borosilikaattilasia, kirkas, lasiavain.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Vakiohiokset. Tilavuusasteikko. Hanassa kierresuoja.