Joint clamps for conical ground joints
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01103712 01103719 01103724 01103734 01103745 01103714 01103729
201-0765EA 51.8 EUR
201-0765 271-1121 271-1122 271-1124 201-0767 201-0900 201-0901
Joint clamps for conical ground joints
Kourat NS-hiospidikkeet
POM, coloured. For firm, securely fitting conical ground joints. These clamps are made of plastic to avoid scratching the glass, as happens with conventional metal joint clamps.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävä (150 °C)
  • Tukevat, helppo asettaa ja irrottaa