L(+)-Kaliumnatriumtartraattitetrahydraatii ≥98%, GPR RECTAPUR®

Toimittaja: VWR Chemicals

27066.293EA 61.5 EUR
27066.293 27066.362
L(+)-Kaliumnatriumtartraattitetrahydraatii ≥98%, GPR RECTAPUR®
L(+)-Kaliumnatriumtartraattitetrahydraatii
Kaava: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Sulamispiste: 70…80 °C
Tiheys: ∼1,767 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150989
CAS-numero: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
REACH: 01-2119524666-34
Merck Index: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR