Kaliumdivetyortofosfaatti ≥99%, crystallised, GPR RECTAPUR®

Toimittaja: VWR Chemicals

26923.298EA 65.3 EUR
26923.298 26923.367
Kaliumdivetyortofosfaatti ≥99%, crystallised, GPR RECTAPUR®
Kaliumdivetyortofosfaatti
Kaava: KH₂PO₄
Kiehumispiste: ~100 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 253 °C
Tiheys: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011401
CAS-numero: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744

Order Now

Testitulosten erittely

Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR