Dikaliumperoksodisulfaatti ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analyyttinen reagenssi

Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara

26915.187EA 40.6 EUR
26915.187 26915.291
Dikaliumperoksodisulfaatti ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analyyttinen reagenssi
Dikaliumperoksodisulfaatti
Kaava: K₂S₂O₈
Sulamispiste: 100 °C
Tiheys: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011386
CAS-numero: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741

Order Now

Testitulosten erittely

Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 2 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR