Tetrakloorietyleeni ≥98%, TECHNICAL

Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus

26217.298EA 90.6 EUR
26217.298 26217.323 26217.367 26217.460
Tetrakloorietyleeni ≥98%, TECHNICAL
Tetrakloorietyleeni
Kaava: C₂Cl₄
Kiehumispiste: 121,1 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –22 °C
Tiheys: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000834
CAS-numero: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Assay Min. 98 %
Refractive index (20°C) 1.503 - 1.505


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR