Natriumtetraklooriauraattidihydraatii, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
26069.081EA 153 EUR
26069.081
Natriumtetraklooriauraattidihydraatii, TECHNICAL
Natriumtetraklooriauraattidihydraatii
Kaava: NaAuCl₄·2H₂O
MDL numero: MFCD00149162
CAS-numero: 13874-02-7
EINECS: 239-241-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Identification Passes test