Butanoni 99, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Synonyms: Metyylietyyliketoni
25654.292EA 35 EUR
25654.292 25654.361 25654.320
Butanoni 99, TECHNICAL
Butanoni
Kaava: C₂H₅COCH₃
MW: 72.11 g/mol
Kiehumispiste: 79.6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –86 °C
Tiheys: 0.8054 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –4 °C (DIN 51755 Part 1)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011648
CAS-numero: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99 %
Boiling point 79 - 80 °C
Density (20/4) 0.804 - 0.807