Litiumnitraatti ≥99%, purified

Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus

25029.268EA 142 EUR
25029.268 25029.360
Litiumnitraatti ≥99%, purified
Litiumnitraatti
Kaava: LiNO₃
MW: 68.95 g/mol
Sulamispiste: 255
Tiheys: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011094
CAS-numero: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,05558

Order Now

Testitulosten erittely

Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR