Litiumkloridi ≥98%, purified
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
25009.236EA 65.3 EUR
25009.236 25009.293 25009.362 25009.464
Litiumkloridi ≥98%, purified
Litiumkloridi
Kaava: LiCl
Kiehumispiste: 1382 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 614 °C
Tiheys: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011078
CAS-numero: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 98 %