VWR®, Laboratory Jacks
Toimittaja: VWR Collection
245-1222EA 159 EUR
245-1222 245-1223 245-1220 245-1221 245-1228 245-1227 245-1226
VWR®, Laboratory Jacks
Laboratoriotelineet ja nosturit
Laadukas, vakaa ja edullinen valikoima nostotasoja monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Matista, harjatusta, ruostumattomasta ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyt ja pehmeästi pyörivä alumiinirunko saksilla. Kumijalat takaavat vakaan tuen.
  • Helppokäyttöinen, ergonomisesti suunniteltu korkeudensäädin
  • Saatavana useita eri alustakokoja
  • Tangoille (M10):n reikä (ei 245-1220)