Glysiini ≥98%, GPR RECTAPUR®

Toimittaja: VWR Chemicals

24403.298EA 150 EUR
24403.298 24403.367 24403.460
Glysiini ≥98%, GPR RECTAPUR®
Glysiini
Kaava: NH₂CH₂COOH
Kiehumispiste: 181 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 83 °C
Tiheys: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008131
CAS-numero: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Assay Min. 98 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR