L(+)-kysteiini, Millipore®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
Varoitus
243005-1
243005-1EA 1220 EUR
243005-1
L(+)-kysteiini, Millipore®
L-kysteiini
Kaava: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Kiehumispiste: 254 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 115 °C
Tiheys: 1,523 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064306
CAS-numero: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810