Table clamp
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
2050
241-7350EA 58.2 EUR
241-7350
Table clamp
Kourat Yleiskäyttöiset puristimet
Aluminium alloy, powder coated.
  • For rods up to Ø 13 mm
  • For benches up to 60 mm
  • Hinged screws for rapid, easy fixing