Koura
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
2540 2550 2560 2570
241-7314EA 17.4 EUR
241-7314 241-7315 241-7316 241-0254
Koura
Kourat Yleiskäyttöiset puristimet
Sinkkivalettu, jauhepinnoitettu.
  • Puristimen leuoissa on korkkipäällyste, joka suojaa puristettavia esineitä
  • Ilman jalustakiinnitykseen tarkoitettua kaksoismuhvia
  • Siipiruuvit nopeaan ja helppoon kiristykseen