Clamps with bosshead
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
2610 2620 2630
241-0255EA 23.6 EUR
241-0255 241-0256 241-0257
Clamps with bosshead
Kourat Yleiskäyttöiset puristimet
Zinc die-cast, power-coated.
  • Cord lined jaws
  • One jaw in V-shape