Tankojen jalat, Labomeca®
Toimittaja: VWR Collection
241-0137EA 335 EUR
241-0137 241-0136
Tankojen jalat, Labomeca®
Statiivit
Asennuskannattimet Labomeca®-kokoonpanoille.
  • Käytetään tankojen kiinnittämiseen laboratorion kiinteisiin pisteisiin: lattiaan, seiniin, kattoon, pöytiin, hyllyihin ja huonekaluihin
  • Toimitus sisältää puuruuvin, voidaan kiinnittää Labomecan kuusiokoloavaimella
Toimitustiedot: Toimitus sisältää puuruuvin.