Dietyylieetteri stabilised, TECHNICAL, rectified
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Synonyms: Eetteri
Stabilization: 4-10 ppm Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
23807.366EA 99.4 EUR
23807.366 23807.468 23807.550
Dietyylieetteri stabilised, TECHNICAL, rectified
Dietyylieetteri
Kaava: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74.12 g/mol
Kiehumispiste: 35
Sulamispiste: –123 °C
Tiheys: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –40 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011646
CAS-numero: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3 I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Testitulosten erittely
Identification Passes test