Ditiotreitoli (DTT, Clelandin reagenssi), Millipore®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
Varoitus
233156-1 233156-10
233156-1EA 112 EUR
233156-1 233156-10
Ditiotreitoli (DTT, Clelandin reagenssi), Millipore®
Ditiotreitoli (DTT, Clelandin reagenssi)
Kaava: C₄H₁₀O₂S₂
Kiehumispiste: ∼125 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 42…44 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00004877
CAS-numero: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM