Ditiotreitoli (DTT, Clelandin reagenssi) ≥99% ULTROL®, Calbiochem®

Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
Varoitus

233153-1 233153-10 233153-5
233153-1EA 186 EUR
233153-1 233153-10 233153-5
Ditiotreitoli (DTT, Clelandin reagenssi) ≥99% ULTROL®, Calbiochem®
Ditiotreitoli (DTT, Clelandin reagenssi)
Kaava: C₄H₁₀O₂S₂
Kiehumispiste: ∼125 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 42…44 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00004877
CAS-numero: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR