Preparointiveitsen teränpoistin
Toimittaja: SWANN MORTON
5505 5503 5502
233-5370EA 71.1 EUR
233-5370 233-5371 233-0068
Preparointiveitsen teränpoistin
Blade Removers and Dispensers
For an easy and safe removal of scalpel blades.
  • Saatavana steriilinä ja steriloimattomana
  • Sopii vain Swann-Morton-preparointiveitsien varsiin ja teriin