Forceps, straight
Toimittaja: RSG
311.105 311.200 311.160 311.145 311.130 311.115
232-0072EA 45.1 EUR
232-0072 232-0076 RSGA311.160 232-0075 232-0074 232-0073
Forceps, straight
Pinsetit
Ruostumattomasta teräksestä 18/10, antimagneettinen.
  • Uurretut kärjet
  • Ohjauskärki