Kemikaalilusikka, kaksipäinen
Toimittaja: RSG
023.250 023.120 023.210 023.300 023.180 023.150
231-0092EA 14.7 EUR
231-0092 231-1221 231-0189 231-2275 231-2274 231-2273
Kemikaalilusikka, kaksipäinen
Lusikat
Ruostumaton teräs 18/10, antimagneettinen. Monipuolinen lusikka useisiin käyttötarkoituksiin. Sylinterimäisellä kahvalla.
  • Erittäin hyvä lämmönkestävyys, voidaan autoklavoida
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Nopea ja helppo puhdistaa