Spaattelit, pulveri
Toimittaja: BOCHEM
3300 3302 3303 3304 3306 3307 3301 3305
231-1057EA 7.4 EUR
231-1057 231-1058 231-1059 231-2188 231-2187 231-2189 231-2244 231-0560
Spaattelit, pulveri
Lastat
Ruostumaton teräs 18/10, antimagneettinen. Pyöreä varsi, toisessa päässä spaatteli ja toisessa kauha, spaattelipää on pyöristetty.
  • Suora muoto
  • Erittäin hyvä lämmönkestävyys, voidaan autoklavoida
  • Hyvä kemikaalinkestävyys